Learn More
Ácido 5-pirid-3-iltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10728455 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 278803-20-6
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.231
Número MDL MFCD06496471
Clave InChI HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
Nombre IUPAC ácido 5-piridin-3-iltiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%