Learn More
(5-Pirid-3-iltien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10577864 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235714 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66813CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 837376-47-3
Fórmula molecular C10H10N2S
Peso molecular (g/mol) 190.264
Número MDL MFCD09879956
Clave InChI JHLIGYPHPBLDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1a, 5-3-pyridyl-2-thienyl methylamine, 5-3-pyridyl-2-thienyl methanamine, compound 38a pmid: 15634016, 2-thiophenemethanamine,5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 11206290
Nombre IUPAC (5-piridin-3-iltiofen-2-il)metanamina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 95%