Learn More
5-(Propilsulfanil)-1H-bencimidazol-2-amina, Mikromol™
Descripción
5-(Propilsulfanil)-1H-benzimidazol-2-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 80983-36-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. A (EP), Ph Eur Albendazole Impurity A, SKF-78155, Albendazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMILES | CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-propilsulfanil-1H-benzimidazol-2-amina |
| Mostrar más |