Learn More
5-(Propilsulfanil)-1H-bencimidazol-2-amina, Mikromol™
Código de producto. 17922396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922396 100 mg 100 miligramos
17983446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0382.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(Propilsulfanil)-1H-benzimidazol-2-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine
CAS 80983-36-4
Nombres de analitos o componentes 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. A (EP), Ph Eur Albendazole Impurity A, SKF-78155, Albendazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Nombre IUPAC 5-propilsulfanil-1H-benzimidazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 207.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.083 g/mol