Learn More
5-Profilidantino, TRC
Código de producto. 30426398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426398 500 mg
30416957 2.5 g
30416755 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP837115500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18227-41-3
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.15
Nombre IUPAC 5-propilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CCCC1NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Propylhydantoin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-3-4-5(9)8-6(10)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0742