Learn More
5-Profilbenceno-1,3-diol, TRC
Código de producto. 30419844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419844 1 g -
30409868 100 mg -
30415388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8340101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-49-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo 5-Propyl resorcinol, 5-Propylresorcinol, 5-n-Propyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-n-Propylresorcinol, Divarin, Divarinol
Nombre IUPAC 5-propilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Propylbenzene-1,3-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h4-6,10-11H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837