Learn More
5-(Propan-2-il)pirazin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine |
| CAS | 114176-64-6 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3/c1-5(2)6-3-10-7(8)4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H2,8,10) |
| SMILES | CC(C)c1cnc(N)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-propan-2-ilpirazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.095 |