Learn More
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one, MedChemExpress
Código de producto. 16497017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497017 5 mg 5 miligramos
16404308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109564
MedChemExpress 5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one is a mitogenic metabolite of progesterone, and it can be produced in starved androgen-responsive prostate cancer cells.
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one is a mitogenic metabolite of progesterone, and it can be produced in starved androgen-responsive prostate cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one
CAS 21853-11-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H34O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (298.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](C[C@H](O)[C@@]1([H])C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@@H](C(C)=O)CC4)CC3
Peso molecular (g/mol) 334.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death