Learn More
5β -Pregnan-21-ol-3,11,20-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Beta)-21-Hydroxypregnane-3,11,20-trione |
| CAS | 10417-86-4 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5Beta-Pregnan-21-ol-3,11,20-trione, Pregnane-3,11,20-trione','21-hydroxy-','(5β)-, 5β-Pregnane-3,11,20-trione','21-hydroxy- (6CI,8CI), (5β)-21-Hydroxypregnane-3,11,20-trione, 5β-Pregnan-21-ol-3,11,20-trione, DHA, NSC 79098, 5β-Dihydro-11-dehydrocorticosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12,14-16,19,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (5R,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.214 |