Learn More
5-(Piperazin-1-il)benzofuran-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxamide |
| CAS | 183288-46-2 |
| Fórmula molecular | C13H15N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O2/c14-13(17)12-8-9-7-10(1-2-11(9)18-12)16-5-3-15-4-6-16/h1-2,7-8,15H,3-6H2,(H2,14,17) |
| SMILES | NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 5-piperazin-1-il-1-benzofuran-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 245.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1164 |