Learn More
Ácido 5-Ftalimidolevulínico, TRC
Código de producto. 30421012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421012 250 mg
30411457 2.5 g
30412131 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP339015250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92632-81-0
Fórmula molecular C13H11NO5
Peso molecular (g/mol) 261.23
Sinónimo 1,3-Dihydro-gamma,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-pentanoic Acid, 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoic Acid
Nombre IUPAC 5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-4-ácido oxopenanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phthalimidolevulinic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO5/c15-8(5-6-11(16)17)7-14-12(18)9-3-1-2-4-10(9)13(14)19/h1-4H,5-7H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0637