Learn More
Ácido 5-feniltiofen-2-carboxílico, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412064 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10089171 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10262822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10412064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10501DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19163-24-7
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.243
Clave InChI QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 736494
Nombre IUPAC ácido 5-feniltiofen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 95%