Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-feniltiofeno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenylthiophene-2-boronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2 |
| Porcentaje de pureza | 95% |