Learn More
5-Feniltio-2-aminobenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| CAS | 53065-28-4 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazol-2-amine','6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazol-2-amine','5-(phenylthio)- (9CI), 6-(Phenylthio)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-(phenylthio)benzimidazole, 5-Phenylthio-2-aminobenzimidazole, Fenbendazole-amine, 5-(Phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3S/c14-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,14,15,16) |
| SMILES | Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-fenilsulfanil-1H-benzimidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0674 |