Learn More
5-fenilpiridina-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275954 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10547874 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 780800-85-3
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD10700050
Clave InChI IMMPVOLAPKOFFB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26343603
Nombre IUPAC 5-fenilpiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-phenyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-phenyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%