Learn More
5-Feniloxazolidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30415189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415189 1 g 1 g
30409634 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3358001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5841-63-4
Fórmula molecular C9 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Sinónimo 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303
Nombre IUPAC 5-fenil-1,3-oxazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0426