Learn More
5-feniloxazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17750629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17750629 5 g 5 g
17740629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17750629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264220050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Especificaciones
Vector alfa PHENYLOXAZOLE
Nombre del producto químico o material 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9 H7 N O
Número MDL 00067074
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 145.16
Forma física Crystals or Low Melting Solid