Learn More
Ácido 5-fenilnicotínico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10513032 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10513032 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10503032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513032 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC24201DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10177-12-5
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD03086176
Clave InChI VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
PubChem CID 346160
Nombre IUPAC ácido 5-fenilpiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylnicotinic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Phenylnicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Phenylnicotinic acid