Learn More
5-Fenilciclohexano-1,3-diona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460093 5 g 5 g
11470093 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12136.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 493-72-1 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-72-1
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00051846
Clave InChI ZFVDSCASCRHXCP-SNVBAGLBSA-N
PubChem CID 568962
Nombre IUPAC 5-fenilciclohexano-1,3-diona
SMILES OC1=CC(=O)C[C@@H](C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1103470
Sinónimo 5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl, acmc-1anml, 5-phenylcyclohexan-1,3-dione, 1,3-dioxo-5-phenylcyclohexane, 5phenylcyclohexane-1, 3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-phenyl, 5-phenyl-cyclohexane-1, 3-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%