Learn More
5-Fenilbenceno-1,3-diol, TRC
Código de producto. 30419931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419931 10 mg 10 miligramos
30424574 50 mg -
30414247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32232310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7028-41-3
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Nombre IUPAC 5-fenilbenceno-1,3-diol
SMILES Oc1cc(O)cc(c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylbenzene-1,3-diol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681