Learn More
5-fenil-4h-1,2,4-triazol-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-triazole |
| CAS | 4922-98-9 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazol-5-amine','3-phenyl- (ACI), 1H-1,2,4-Triazol-3-amine','5-phenyl- (9CI), 3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine (ACI), s-Triazole','3-amino-5-phenyl- (6CI','7CI','8CI), 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-5-phenyl-1H-1,2,4-triazole, 5-Phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine, NSC 34794, NSC 96969 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4/c9-8-10-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,9,10,11,12) |
| SMILES | Nc1n[nH]c(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0749 |