Learn More
(5-Fenil-2-ureido)tiofeno-3-carboxamida, TRC
Código de producto. 30427657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427657 2.5 mg
30422289 25 mg
30425951 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3382502.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354811-10-2
Fórmula molecular C12 H11 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 261.3
Nombre IUPAC 2-(carbamoilamino)-5-feniltiofeno-3-carboxamida
SMILES NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3O2S/c13-10(16)8-6-9(7-4-2-1-3-5-7)18-11(8)15-12(14)17/h1-6H,(H2,13,16)(H3,14,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0572