Learn More
Cloruro de 5-fenil-2-furoilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315409 1 g 1 g
11325409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50403.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 57489-93-7 | Molecular Formula: C11H7ClO2 | Molecular Weight: 206.625 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57489-93-7
Fórmula molecular C11H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 206.625
Número MDL MFCD02258033
Clave InChI YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
PubChem CID 2772079
Nombre IUPAC cloruro de 5-fenilfurano-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.63