Learn More
5-Fenil-2-furaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10159769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10159769 1 g Frasco de vidrio 1 g
10844531 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10159769 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13803-39-9 | C11H8O2 | 172.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13803-39-9
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.19
Clave InChI BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde
PubChem CID 2769420
Nombre IUPAC 5-fenilfurano-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-2-furaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 33°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 104°C to 108°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Phenyl-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.