Learn More
Ácido 5-fenílico-2,4-pentadienoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354414 25 g 25 g
11344414 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01004.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1552-94-9 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid is used as Synthetic building block, anti-malarial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fenílico-2,4-pentadienoico se utiliza como compuesto básico sintético, agente antipalúdico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento: de 2 a 4 °C y mantener el recipiente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1552-94-9
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.199
Número MDL MFCD00014018
Clave InChI FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
Sinónimo 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 2e,4e-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl, e,e-cinnamylideneacetic acid, 2e,4e-5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoicacid, 5-phenyl-, 2e,4e, 4-phenyl-1,3-butadiene-1-carboxylic acid, juarezic acid, cinnamylidene acetic acid
PubChem CID 1549512
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-5-fenilpenta-2,4-dienoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Punto de fusión 163°C to 167°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2042414
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%