Learn More
5-fenil-2,4-oxazolidinediona, Mikromol™
Descripción
5-fenil-2,4-oxazolidinediona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| CAS | 5841-63-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12) |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1,3-oxazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |