Learn More
5-fenil-1H-tetrazol, Mikromol™
Descripción
5-fenil-1H-tetrazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenyl-1H-tetrazole |
| CAS | 18039-42-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Phenyl-1H-tetrazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H6 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Phenyl-2H-tetrazole, 1H-Tetrazole, 5-phenyl- (8CI,9CI), Tetrazole, 5-phenyl- (6CI), 5-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Phenyl-1H-tetrazole, 5-Phenyl-2H-tetrazole, 5-Phenyltetrazole, Celltetra BHT-P 5T, Celltetra P 5T, Expandex 5PT, Expandex OX 5PT, Kempore 50XPT, MA 1623, NSC 11138, Phenyltetrazole, Unicell 5PT, Unifoam HB 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2nnn[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1H-tetrazol |
| Mostrar más |