Learn More
5-fenil-1H-tetrazol, Mikromol™
Código de producto. 30050365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050365 25 mg 25 miligramos
30051972 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050365 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.210025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-fenil-1H-tetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-tetrazole
CAS 18039-42-4
Nombres de analitos o componentes 5-Phenyl-1H-tetrazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Phenyl-2H-tetrazole, 1H-Tetrazole, 5-phenyl- (8CI,9CI), Tetrazole, 5-phenyl- (6CI), 5-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Phenyl-1H-tetrazole, 5-Phenyl-2H-tetrazole, 5-Phenyltetrazole, Celltetra BHT-P 5T, Celltetra P 5T, Expandex 5PT, Expandex OX 5PT, Kempore 50XPT, MA 1623, NSC 11138, Phenyltetrazole, Unicell 5PT, Unifoam HB 1
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
SMILES c1ccc(cc1)c2nnn[nH]2
Nombre IUPAC 5-fenil-1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 146.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0592 g/mol