Learn More
5-Fenil-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491677 25 g 25 g
11401687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25664.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18039-42-4
Fórmula molecular C7H6N4
Peso molecular (g/mol) 146.153
Número MDL MFCD00022388
Clave InChI MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
Nombre IUPAC 5-fenil-2H-tetrazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-tetrazole
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Phenyl-1H-tetrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-phenyl-1H-Tetrazole