Learn More
Ácido 5-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495297 250 mg 250 miligramos
15475297 1 g 1 g
15485297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32560.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5504-65-4 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5504-65-4
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD06798067,MFCD03834501
Clave InChI LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138562
Nombre IUPAC ácido 5-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 280°C to 285°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%