Learn More
5-fenil-1H-1,2,3-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole |
| CAS | 1680-44-0 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-11-10-8/h1-6H,(H,9,10,11) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2cn[nH]n2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenil-2H-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 145.161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.064 |