Learn More
Ácido 5-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 830-78-4 |
| Fórmula molecular | C9H7N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)8-7(10-12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| SMILES | OC(C1=N[N][NH]=C1C2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1λ ^{4},2λ ^{2},3-triazaciclopenta-3,5-dieno-4-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0538 |