Learn More
5-Fenil-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10180402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10180402 25 g Frasco de vidrio 25 g
10170402 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10521-91-2
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00002979
Clave InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
Nombre IUPAC 5-fenilpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1-pentanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)5OH
Índice de refracción 1.5162
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 3373
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido