Learn More
5-Fenil-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10170402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170402 5 g Frasco de vidrio 5 g
10180402 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182470050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10521-91-2
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00002979
Clave InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
Nombre IUPAC 5-fenilpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1-pentanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)5OH
Índice de refracción 1.5162
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 3373
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido