Learn More
5-Fenil-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388595 1 g 1 g
11398595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12070.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10521-91-2
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00002979
Clave InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
Nombre IUPAC 5-fenilpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1-pentanol
Densidad 0.975
Punto de ebullición 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 1 g
Beilstein 1935233
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 97%