Learn More
5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 7693-77-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Phenyl-2-oxazolidinone, (±)-Resedine, 2-Oxo-5-phenyl-1,3-oxazolidine, 5-Phenyl-2-oxazolidone, Resedine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1NCC(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 163.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.063 |