Learn More
Ácido 5-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10571682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10561682 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10346784 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571682 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10201DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 99924-18-2
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00105447
Clave InChI RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
Nombre IUPAC ácido 5-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%