Learn More
5-Fenil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475847 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15475847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33061.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5585-19-3 | C8H6N2S2 | 194.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
CAS 5585-19-3
Punto de fusión 213°C to 215°C
Fórmula molecular C8H6N2S2
Número MDL MFCD01681863
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo italian, 2-mercapto-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo, d0n3dw, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide
Clave InChI ZTLMHGOWADYAHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C(S1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-fenil-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 194.27
PubChem CID 3035373
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 96%