Learn More
5-Fenil-1,2,4-triazina-3-amina, TRC
Código de producto. 30180173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180173 500 mg 500 miligramos
30180036 50 mg 50 miligramos
30179951 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP400220500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-60-9
Fórmula molecular C9H8N4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Nombre IUPAC 5-fenil-1,2,4-triazina-3-amina
SMILES Nc1nncc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-8(6-11-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0749