Learn More
5-Fenil-1,2,4-oxadiazol-3-amina, TRC
Código de producto. 30424173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424173 1 g -
30411324 100 mg -
30410747 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4001581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-14-9
Fórmula molecular C8H7N3O
Peso molecular (g/mol) 161.16
Nombre IUPAC 5-fenil-1,2,4-oxadiazol-3-amina
SMILES Nc1noc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O/c9-8-10-7(12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0589