Learn More
Ácido 5-fenoxi-2-furoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10600665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10600665 1 g 1 g
10659325 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor HTS06019DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 60698-32-0
Fórmula molecular C11H8O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Número MDL MFCD01925067
Clave InChI QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
Nombre IUPAC ácido 5-fenoxifurano-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenoxy-2-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%