Learn More
5-Pentadecylresorcinol, TRC
Código de producto. 30133831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133831 50 mg 50 miligramos
30011608 10 mg 10 miligramos
30012450 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP26700050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3158-56-3
Fórmula molecular C21H36O2
Peso molecular (g/mol) 320.51
Sinónimo 5-Pentadecyl-1,3-benzenediol, 3-n-Pentadecyl-5-hydroxyphenol, 5-(n-Pentadecyl)resorcinol, Adipostatin A, Hydrogenated Cardol, NSC 776
Nombre IUPAC 5-pentadecilbenceno-1,3-diol
SMILES O=C(Nc1cc(c(Cl)cc1)Oc2c(Cl)cc(cn2)C(F)(F)F)NC(=O)c3c(F)cccc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pentadecylresorcinol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h16-18,22-23H,2-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2715
Porcentaje de pureza >95%