Learn More
Éter dimetílico de 5-pentadecilresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Pentadecylresorcinol Dimethyl Ether |
| CAS | 23032-48-6 |
| Fórmula molecular | C26 H31 N O12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dimethoxy-5-pentadecylbenzene, 1-(3,5Ddimethoxyphenyl)-pentadecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31NO12/c1-14-11-22(32)37-17-12-15(6-7-16(14)17)36-26-24(34)23(33)25(18(13-28)38-26)35-10-4-2-3-5-21(31)39-27-19(29)8-9-20(27)30/h6-7,11-12,18,23-26,28,33-34H,2-5,8-10,13H2,1H3/t18?,23?,24?,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(CO)[C@H](OCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)C(O)C3O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 6-[(3R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-3-il]oxihexanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 549.524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 549.185 |