Learn More
5-(p-metilfenil)-5-fenilhidantoína, TRC
Código de producto. 30134455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134455 1 g 1 g
30012828 100 mg 100 miligramos
30010617 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3206151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51169-17-6
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 266.29
Sinónimo 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Imp. F (EP), Phenytoin Sodium Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 5-(4-metilfenil)-5-fenillimidazolidina-2,4-diona
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1055
Porcentaje de pureza >95%