Learn More
Ácido 5-oxotiomorfolina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine |
| CAS | 14226-97-2 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Thiomorpholinecarboxylic acid','5-oxo-, 5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CSCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-oxotiomorfolina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0147 |