Learn More
5-Oxorosuvastatina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 17983535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983535 1 g 1 g
17905045 50 mg 50 miligramos
17923355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8620051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147118-39-6
Fórmula molecular C23 H28 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 493.55
Sinónimo 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, methyl ester, (3R,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, methyl ester, [R-(E)]-, Methyl (+)-(3R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-Methansulphonylamino)pyrimidin-5-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6(E)-heptenoate, Methyl (3R,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl}-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoate
Nombre IUPAC metil (E,3R)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propano-2-ilpirimidina-5-il-5-hidroxi-5-oxohept-6-enoato
SMILES COC(=O)C[C@H](O)CC(=O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,18,29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.1683