Learn More
Éster metílico de 5-oxorosuvastatina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de 5-oxorosuvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester |
| CAS | 147118-39-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H28 F N3 O6 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, methyl ester, (3R,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, methyl ester, [R-(E)]-, Methyl (+)-(3R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-Methansulphonylamino)pyrimidin-5-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6(E)-heptenoate, Methyl (3R,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl}-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,18,29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t18-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](O)CC(=O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (E,3R)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3-hidroxi-5-oxohept-6-enoato de metilo |
| Mostrar más |