Learn More
5-Oxomefrusido, TRC
Código de producto. 30005819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005819 10 mg 10 miligramos
30003936 1 mg 1 miligramo
30004617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005819 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO85785010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14599-36-1
Fórmula molecular C13H17ClN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 396.87
Sinónimo 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methyl-5-oxofurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, 2-[N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfono)-N-methyl-2-aminomethyl]-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(2-methyl-5-oxotetrahydrofurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, Mefruside Lactone, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran
Nombre IUPAC 4-cloro-1-N-metil-1-N-[(2-metil-5-oxoxolán-2-il)metil]benceno-1,3-disulfonamida
SMILES O=[S](N(C)CC(CCC1=O)(O1)C)(C2=CC([S](N)(=O)=O)=C(Cl)C=C2)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Oxomefruside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O6S2/c1-13(6-5-12(17)22-13)8-16(2)24(20,21)9-3-4-10(14)11(7-9)23(15,18)19/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0217
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.