Learn More
5-Oxomefrusido, TRC
Código de producto. 30003936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003936 1 mg 1 miligramo
30005819 10 mg 10 miligramos
30004617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8578501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14599-36-1
Fórmula molecular C13H17ClN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 396.87
Sinónimo 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methyl-5-oxofurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, 2-[N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfono)-N-methyl-2-aminomethyl]-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(2-methyl-5-oxotetrahydrofurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, Mefruside Lactone, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran
Nombre IUPAC 4-cloro-1-N-metil-1-N-[(2-metil-5-oxoxolán-2-il)metil]benceno-1,3-disulfonamida
SMILES O=[S](N(C)CC(CCC1=O)(O1)C)(C2=CC([S](N)(=O)=O)=C(Cl)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxomefruside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O6S2/c1-13(6-5-12(17)22-13)8-16(2)24(20,21)9-3-4-10(14)11(7-9)23(15,18)19/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0217
Porcentaje de pureza >95%