Learn More
Éster etílico del ácido 5-oxohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13984-57-1 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Acetylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-oxocaproate, Ethyl 5-oxohexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5-oxohexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |